Learn More
1-cianometil-4-ciclohexilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyanomethyl-4-cyclohexylnaphthalene |
| CAS | 71109-05-2 |
| Fórmula molecular | C18H19N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Cyclohexyl-1-naphthaleneacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N/c19-13-12-15-10-11-17(14-6-2-1-3-7-14)18-9-5-4-8-16(15)18/h4-5,8-11,14H,1-3,6-7,12H2 |
| SMILES | N#CCc1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-ciclohexilnaftalen-1-il)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1517 |