Learn More
1-Cianometil-4,5-diciano-2-(2-piridil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15420776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420776 250 mg 250 miligramos
15400776 1 g 1 g
15410776 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54104.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1347814-89-4
Fórmula molecular C12H6N6
Peso molecular (g/mol) 234.222
Número MDL MFCD20265178
Clave InChI CKIOVYFZWSZUDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyanomethyl-4,5-dicyano-2-2-pyridyl imidazole, 1-cyanomethyl-2-pyridin-2-yl imidazole-4,5-dicarbonitrile
PubChem CID 73995634
Nombre IUPAC 1-(cianometil)-2-piridina-2-ilimidazol-4,5-dicarbonitrilo
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=C(N2CC#N)C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyanomethyl-4,5-dicyano-2-(2-pyridyl)imidazole
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.22
Porcentaje de pureza 97%