Learn More
1-cianoimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyanoimidazole |
| CAS | 36289-36-8 |
| Fórmula molecular | C4 H3 N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3N3/c5-3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H |
| SMILES | N#Cn1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | imidazol-1-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 93.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.0327 |