Learn More
1-(Cianoacetil)pirrolidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1-(Cyanoacetyl)pyrrolidine |
| Punto de fusión | 71°C to 74°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 637151 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.17 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |