Learn More
1-Cianoacetil-3,5-dimetil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398115 5 g 5 g
11308125 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398115 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08369.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36140-83-7 | C8H9N3O | 163.18 g/mol
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole is used in pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cianoacetil-3,5-dimetil-1H-pirazol se utiliza en el sector farmacéutico.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua y los agentes oxidantes. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes reductores fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36140-83-7
Fórmula molecular C8H9N3O
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00051954
Clave InChI DDWZYWSLHBDVGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyanoacetyl-3,5-dimethylpyrazole, 3-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-3-oxopropanenitrile, 3-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-3-oxopropanenitrile, 1-cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3-3,5-dimethylpyrazolyl-3-oxopropanenitrile, cambridge id 5140887, 1h-pyrazole-1-propanenitrile, 3,5-dimethyl-, a-oxo, 1,cyanoacetyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole-1-propanenitrile, 3,5-dimethyl-beta-oxo
PubChem CID 262101
Nombre IUPAC 3-(3,5-dimetilpirazol-1-il)-3-oxopropanenitrilo
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)CC#N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 118°C to 122°C
Cantidad 5 g
Beilstein 6286
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 97%