Learn More
1-ciano-3-isopropilguanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyano-3-isopropylguanidine |
| CAS | 44830-55-9 |
| Fórmula molecular | C5 H10 N4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Cyano-3-(1-methylethyl)-guanidine, 1-Cyano-3-isopropylguanidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N4/c1-4(2)9-5(7)8-3-6/h4H,1-2H3,(H3,7,8,9) |
| SMILES | CC(C)NC(=N)NC#N |
| Nombre IUPAC | 1-ciano-3-propan-2-ilguanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 126.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0905 |