Learn More
Ácido de 1-ciano-1-ciclopropanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322869
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11322869 5 g 5 g
11312869 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11322869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27730.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 6914-79-0 | C5H4NO2 | 110.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6914-79-0
Fórmula molecular C5H4NO2
Peso molecular (g/mol) 110.09
Número MDL MFCD00190651
Clave InChI KSJJMSKNZVXAND-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-cyanocyclopropanecarboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyanocyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-cyano, cyclopropane, 4, 1-cyanocyclopropane-carboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylicacid, 1-cyano-cyclo-propanecarboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropane carboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 2733259
Nombre IUPAC 1-cyanocyclopropane-1-carboxylate
SMILES [O-]C(=O)C1(CC1)C#N
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid
Punto de fusión 143°C to 149°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.