Learn More
1-cloropireno (~80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloropyrene |
| CAS | 34244-14-9 |
| Fórmula molecular | C16 H9 Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pyrene, 1-chloro-, 1-Chloropyrene, 3-Chloropyrene, NSC 33062 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H9Cl/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H |
| SMILES | Clc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nombre IUPAC | 1-cloropireno |
| Peso molecular (g/mol) | 236.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0393 |