Learn More
1-cloropropano-d7, CDN
Código de producto. 30325576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30325576 0.25 g
30316337 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325576 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND64770.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloropropane-D7
CAS 761374-88-3
Fórmula molecular C3 D7 Cl
Cantidad 0.25 g
Sinónimo Propane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 3-chloro- (9 CI), 3-Chloropropane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Chloropropane-d7, 1-Chloropropane-D7
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropano
Peso molecular (g/mol) 85.5838
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0676 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity