Learn More
1-cloropropano, 99%
Código de producto. 10794211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10794211 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10244470 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10259223 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10794211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109951000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 540-54-5 | C3H7Cl | 78,54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-54-5
Fórmula molecular C3H7Cl
Peso molecular (g/mol) 78.54
Número MDL MFCD00000995
Clave InChI SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl chloride, propane, 1-chloro, n-propyl chloride, chloropropane, unii-tuv7462nwk, 1-chloro-propane, tuv7462nwk, n-propylchloride, propane, chloro, 1-chloropropyl
PubChem CID 10899
Nombre IUPAC 1-cloropropano
SMILES CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-chloropropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -123°C
Color Incolora
Densidad 0.8920g/mL
Punto de ebullición 46°C to 47°C
Temperatura de inflamación -18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2Cl
Índice de refracción 1.3870 to 1.389
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 104
Índice Merck 15, 7960
Gravedad específica 0.892
Información de solubilidad Solubility in water: 2.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.54
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloropropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación