Learn More
1-cloropropano, 99%
Código de producto. 10244470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244470 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10794211 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10259223 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10244470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109950050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 540-54-5 | C3H7Cl | 78,54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-54-5
Fórmula molecular C3H7Cl
Peso molecular (g/mol) 78.54
Número MDL MFCD00000995
Clave InChI SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl chloride, propane, 1-chloro, n-propyl chloride, chloropropane, unii-tuv7462nwk, 1-chloro-propane, tuv7462nwk, n-propylchloride, propane, chloro, 1-chloropropyl
PubChem CID 10899
Nombre IUPAC 1-cloropropano
SMILES CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-chloropropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -123°C
Color Incolora
Densidad 0.8920g/mL
Punto de ebullición 46°C to 47°C
Temperatura de inflamación -18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2Cl
Índice de refracción 1.3870 to 1.389
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 104
Índice Merck 15, 7960
Gravedad específica 0.892
Información de solubilidad Solubility in water: 2.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.54
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloropropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación