Learn More
1-Cloropinacolona, 95 %
Código de producto. 11497897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497897 100 g 100 g
11487897 25 g 25 g
11407907 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16576.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
la 1-cloropinacolona se utiliza como intermediario en los compuestos de triazol (un compuesto de estructura de anillo de cinco miembros contiene tres nitrógenos y dos carbonos en el anillo) que tienen actividades biológicas como antivirales, antibacterianas, antifúngicas y antituberculosas.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
incompatible con las bases y los agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13547-70-1
Fórmula molecular C6H11ClO
Peso molecular (g/mol) 134.603
Número MDL MFCD00035688
Clave InChI ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloropinacolone, 1-chloro-3,3-dimethyl-2-butanone, chlorpinakolin, 2-butanone, 1-chloro-3,3-dimethyl, 1-monochloropinacoline, tert-butyl chloromethyl ketone, alpha-chloropinacolin, alpha-chloropinacoline, chloromethyl tert-butyl ketone, chloropinacoline
PubChem CID 83572
Nombre IUPAC 1-cloro-3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloropinacolone
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.025
Punto de ebullición 170°C to 173°C
Temperatura de inflamación 67°C (153°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH2Cl
Índice de refracción 1.4415
Cantidad 100 g
Número UN UN3382
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.59
Porcentaje de pureza 95%