Learn More
1-Cloroftalazina, TRC
Código de producto. 30135559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135559 5 g 5 g
30136130 1 g 1 g
17903915 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3796605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5784-45-2
Fórmula molecular C8 H5 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 164.59
Sinónimo Phthalazine, 1-chloro-, 1-Chlorophthalazine, NSC 71104
Nombre IUPAC 1-cloroftalazina
SMILES Clc1nncc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorophthalazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5ClN2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0141
Porcentaje de pureza >95%