Learn More
1-Cloroftalazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436260 1 g 1 g
11446260 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27143.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5784-45-2 | C8H5ClN2 | 164.592 g/mol
1-Chlorophthalazine, is used as a pharmaceutical intermediate and are used as medical isotopes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-cloroftalazina se utiliza como intermedio farmacéutico y como isótopos médicos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en diclorometano, etanol y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes. Sensible al agua, al calor y a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5784-45-2
Fórmula molecular C8H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 164.592
Número MDL MFCD00024141
Clave InChI UCOVESIAFFGEOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalazine, 1-chloro, 1-chloro-phthalazine, chlorophthalazine, ccris 7361, 1-chloro-2,3-benzodiazine, 1chlorophthalazine, 1-chlorophthalazin, acmc-20a2sh, 1-chloro phthalazine, 1-chlorophthalazine 1g
PubChem CID 160793
Nombre IUPAC 1-cloroftalazina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorophthalazine
Punto de fusión 109°C to 112°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in dichloromethane,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 97%