Learn More
1-Cloroftalazin-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11411780 5 g 5 g
15433707 250 mg 250 miligramos
11401780 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27515.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2257-69-4 | C8H5ClN2O | 180.59 g/mol
1-Chlorophthalazin-4-one acts as an organic and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-cloroftalazin-4-ona actúa como intermedio orgánico y farmacéutico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2257-69-4
Fórmula molecular C8H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 180.59
Número MDL MFCD00102192
Clave InChI QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
PubChem CID 2775142
SMILES ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorophthalazin-4-one
Punto de fusión 270°C to 274°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-cloro-2H-ftalazin-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.59
Porcentaje de pureza 98%