Learn More
1-cloropentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloropentane |
| CAS | 543-59-9 |
| Fórmula molecular | C5H11Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Amyl Chloride, NSC 7898, Pentyl Chloride, n-Amyl Chloride, n-Pentyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11Cl/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloropentano |
| Peso molecular (g/mol) | 106.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.0549 |