Learn More
1-Cloropentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269773 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
5 ml
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269773 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10052880 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10062880 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10269773 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218575000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 543-59-9 | C5H11Cl | 106.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-59-9
Fórmula molecular C5H11Cl
Peso molecular (g/mol) 106.59
Número MDL MFCD00001015
Clave InChI SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
PubChem CID 10977
Nombre IUPAC 1-cloropentano
SMILES CCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloropentane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60°C
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4Cl
Índice de refracción 1.4115 to 1.4135
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,13
Índice Merck 15,6
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.59 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloropentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.