Learn More
1-Clorooctano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366906 100 mL 100 ml
11376906 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04358.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-85-3 | C8H17Cl | 148.674 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-85-3
Fórmula molecular C8H17Cl
Peso molecular (g/mol) 148.674
Número MDL MFCD00001022
Clave InChI CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyl chloride, octyl chloride, octane, 1-chloro, capryl chloride, chlorooctane, octane, chloro, 1-octyl chloride, dsstox_cid_1543, dsstox_rid_76201, dsstox_gsid_21543
PubChem CID 8142
Nombre IUPAC 1-clorooctano
SMILES CCCCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorooctane
Punto de fusión -58°C
Densidad 0.873
Punto de ebullición 182°C to 183°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.4298
Cantidad 100 mL
Número UN UN3082
Beilstein 1697464
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.68
Porcentaje de pureza 99%