Learn More
1-Chlorooctane 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10428482 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10428482 500 mL Glass bottle 500 ml
10041750 100 mL Glass bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10428482 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154715000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 111-85-3
Fórmula molecular C8H17Cl
Peso molecular (g/mol) 148.674
Número MDL MFCD00001022
Clave InChI CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyl chloride, octyl chloride, octane, 1-chloro, capryl chloride, chlorooctane, octane, chloro, 1-octyl chloride, dsstox_cid_1543, dsstox_rid_76201, dsstox_gsid_21543
PubChem CID 8142
Nombre IUPAC 1-clorooctano
SMILES CCCCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorooctane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3(CH2)7Cl
Índice de refracción 1.4288 to 1.4308 (20°C, 589nm)
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 159
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.68
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid