Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Chlorooctane |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)7Cl |
| Índice de refracción | 1.4288 to 1.4308 (20°C, 589nm) |
| Cantidad | 100 mL |
| Show More |