Learn More
1-clorooctadecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chlorooctadecane |
| CAS | 3386-33-2 |
| Fórmula molecular | C18 H37 Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Chlorooctadecane, 1-Octadecyl chloride, NSC 5543, Octadecyl chloride, n-Octadecyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-clorooctadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 288.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.2584 |