Learn More
1-Clorooctadecano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451367 25 g 25 g
11461367 100 g 100 g
11471367 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24900.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3386-33-2 | C18H37Cl | 288.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3386-33-2
Fórmula molecular C18H37Cl
Peso molecular (g/mol) 288.94
Número MDL MFCD00000960
Clave InChI VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecyl chloride, octadecane, 1-chloro, n-octadecyl chloride, 1-chloroctadecane, chlorooctadecane, octadecane, chloro, unii-73h8vd533i, 1-chloranyloctadecane, stearylchloride, acmc-1cnf6
PubChem CID 18815
Nombre IUPAC 1-clorooctadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorooctadecane
Punto de fusión 20°C to 23°C
Densidad 0.849
Punto de ebullición 157°C to 158°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)17Cl
Índice de refracción 1.451
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.95
Porcentaje de pureza 94%