Learn More
1-Clorooctadecano 10000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310879 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310879 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010318DI
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorooctadecane
CAS 3386-33-2
Nombres de analitos o componentes 1-Chlorooctadecane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H37 Cl
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Octadecane, 1-chloro-, 1-Chlorooctadecane, 1-Octadecyl chloride, NSC 5543, Octadecyl chloride, n-Octadecyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
Nombre IUPAC 1-clorooctadecano
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 288.94
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.2584 g/mol