Learn More
1-cloroftaleno (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloronaphthalene |
| CAS | 90-13-1 |
| Fórmula molecular | C10 H7 Cl |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Naphthalene, 1-chloro-, 1-Chloronaphthalene, 1-Chloronaphthaline, 1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride, NSC 6166, PCN 1, α-Chloronaphthalene, α-Naphthyl chloride, 1-Monochloronaphthalene, 1-MonoCN, 1-MCN, PCN-1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| SMILES | Clc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-cloronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 162.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0236 |