Learn More
1-Cloronaftaleno, tecnología. 85 %, resto de 2-cloronaftaleno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437277 250 g 250 g
11427277 50 g 50 g
11417277 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15029.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.616 g/mol
1-Chloronaphthalene was used as solvent additive in the fabrication of fullerene based photovoltaic devices. It was used in preparation of polyvinyl chloride based membranes of 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) for arsenite determination. Also used in the synthesis of pharmaceutical compounds such as aryl chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloronaftaleno se empleaba como aditivo disolvente en la fabricación de dispositivos fotovoltaicos a base de fullereno. Se utilizaba en la preparación de membranas a base de cloruro de polivinilo de 5,10,15,20-tetraquis(4-metoxifenil)porfirinatocobalto(II) para la determinación de arsenita. También se utiliza en la síntesis de compuestos farmacéuticos, como los cloruros de arilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-13-1
Fórmula molecular C10H7Cl
Peso molecular (g/mol) 162.616
Número MDL MFCD00003874
Clave InChI JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
PubChem CID 7003
Nombre IUPAC 1-cloronaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloronaphthalene
Punto de fusión ∼-8°C
Densidad 1.194
Punto de ebullición 259°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Notas del porcentaje del ensayo resto de 2-cloronaftaleno
Índice de refracción 1.633
Cantidad 250 g
Beilstein 970836
Índice Merck 14,2149
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.62
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico