Learn More
1-Cloronaftaleno, 85 %, técnico, resto 2-Cloronaftaleno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10479252 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10575671 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11954521 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10479252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180971000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-13-1 , 91-58-7
Fórmula molecular C10H7Cl
Peso molecular (g/mol) 162.62
Clave InChI JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
PubChem CID 7003
Nombre IUPAC 1-cloronaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloronaphthalene
Punto de fusión -2.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1940g/mL
Punto de ebullición 259.0°C
Temperatura de inflamación 121°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7Cl
Índice de refracción 1.6310 to 1.6340
Cantidad 100 mL
Beilstein 05,541
Índice Merck 15,2151
Gravedad específica 1.194
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,petroleum,ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.62
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloronaphthalene, ca. 85-90%, remainder 2-Chloronaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.