Learn More
1-(Clorometil)naftaleno, TRC
Código de producto. 30354573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354573 1 g 1 g
30350343 10 g -
30349894 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3680301G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-52-2
Fórmula molecular C11H9Cl
Peso molecular (g/mol) 176.64
Sinónimo 1-Naphthalenylmethyl Chloride, 1-Naphthalylmethyl Chloride, 1-Naphthylmethyl Chloride, NSC 8473, α-(Chloromethyl)naphthalene, α-Naphthylmethyl Chloride
Nombre IUPAC 1-(clorometil)naftaleno
SMILES ClCC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Chloromethyl)naphthalene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0393
Porcentaje de pureza >95%