Learn More
1-(Clorometil)naftaleno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10365930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10365930 5 g Frasco de vidrio 5 g
10375930 100 g Frasco de vidrio 100 g
10627062 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10365930 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 109450050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-52-2 | C11H9Cl | 176.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-52-2
Fórmula molecular C11H9Cl
Peso molecular (g/mol) 176.65
Número MDL MFCD00004042
Clave InChI XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
PubChem CID 6845
Nombre IUPAC 1-(clorometil)naftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Chloromethyl)naphthalene
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 31°C to 31°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 291°C to 292°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo Remainder 2-chloromethylnaphtalene (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH2Cl
Índice de refracción 1.6350 to 1.639
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 566
Gravedad específica 1.17
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.65
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(Chloromethyl)naphthalene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.