Learn More
1-(Clorometil)naftaleno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405827 250 g 250 g
11454250 100 g 100 g
11464250 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24385.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86-52-2 | Molecular Formula: C11H9Cl | Molecular Weight: 176.643 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-(clorometil)naftaleno es un material clave para la síntesis de pigmento colorante y como agente abrillantador fluorescente. Se emplea en resinas sintéticas y medicina. La desaromatización nucleofílica catalizada por paladio de los derivados del clorometil naftaleno produce carbociclos orto- o para-sustituidos con una producción entre satisfactoria y excelente.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-52-2
Fórmula molecular C11H9Cl
Peso molecular (g/mol) 176.643
Número MDL MFCD00004042
Clave InChI XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
PubChem CID 6845
Nombre IUPAC 1-(clorometil)naftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Chloromethyl)naphthalene
Punto de fusión 31°C to 33°C
Punto de ebullición 291°C to 292°C
Temperatura de inflamación 132°C (270°F)
Olor Pungent
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 636885
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.65
Porcentaje de pureza 94%