Learn More
1-(Clorometil)ciclohexanecarbonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10178204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10178204 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10137392 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10178204 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH01751DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 112905-95-0
Fórmula molecular C8H12ClN
Peso molecular (g/mol) 157.641
Clave InChI BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile
PubChem CID 2794920
Nombre IUPAC 1-(clorometil)ciclohexano-1-carbonitrilo
SMILES C1CCC(CC1)(CCl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.64
Porcentaje de pureza 95%