Learn More
1-(Clorometilo)-4-(trifluorometoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10335302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10335302 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10110712 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10335302 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00386DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 65796-00-1
Fórmula molecular C8H6ClF3O
Peso molecular (g/mol) 210.58
Número MDL MFCD00052326
Clave InChI LBMKFQMJURUPKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy benzylchloride, 4-trifluoromethoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy, 4-chloromethyl phenoxy trifluoromethane, pubchem5804, acmc-209ns9, ksc623c1l, p-trifluoromethoxybenzyl chloride
PubChem CID 2777261
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH2ClC6H4OCF3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.58
Porcentaje de pureza 97%