Learn More
1-(clorometil)-4-(fenilsulfanil)benceno, Mikromol™
Descripción
1-(Clorometil)-4-(fenilsulfanil)benceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Chloromethyl)-4-(phenylsulfanyl)benzene |
| CAS | 1208-87-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(Chloromethyl)-4-(phenylsulfanyl)benzene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H11 Cl S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzene, 1-(chloromethyl)-4-(phenylthio)-, 4-Phenylthiobenzyl chloride, NSC 43056, Sulfide, alpha-chloro-p-tolyl phenyl (7CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClS/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | ClCc1ccc(Sc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(clorometil)-4-fenilsulfanilbenceno |
| Mostrar más |