Learn More
Bis(tetrafluoroborato) 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) is used as a reagent for electrophilic fluorination and also acts as a selective oxidizing agent. It is a highly effective and versatile source of electrophilic fluorine and also used in the synthesis of organofluorine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bis(tetrafluoroborato) 1-clorometilo4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano se utiliza como un reactivo para la fluorinación electrofílica y también actúa como unagente oxidante selectivo. Es una fuente muy eficaz y versátil de flúor electrofílico y también se usa en la síntesis de organofluorina.
Solubilidad
Soluble en agua, acetonitrilo, alcohol, acetona, dimetilformamida, piridina y dimetilsulfóxido.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos fuertes y bases.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) |
| Punto de fusión | ∽250°C (decomposition) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3088 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,acetonitrile,alcohol,acetone,dimethylformamide,pyridine and dimethylsulfoxide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.26 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |