Learn More
Bis(tetrafluoroborato) 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313896 5 g 5 g
11323896 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17003.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140681-55-6 | C7H14B2ClF9N2 | 354.26 g/mol
1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) is used as a reagent for electrophilic fluorination and also acts as a selective oxidizing agent. It is a highly effective and versatile source of electrophilic fluorine and also used in the synthesis of organofluorine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bis(tetrafluoroborato) 1-clorometilo4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano se utiliza como un reactivo para la fluorinación electrofílica y también actúa como unagente oxidante selectivo. Es una fuente muy eficaz y versátil de flúor electrofílico y también se usa en la síntesis de organofluorina.
Solubilidad
Soluble en agua, acetonitrilo, alcohol, acetona, dimetilformamida, piridina y dimetilsulfóxido.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140681-55-6
Fórmula molecular C7H14B2ClF9N2
Peso molecular (g/mol) 354.26
Número MDL MFCD00142607
Clave InChI TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
PubChem CID 2724933
Nombre IUPAC 4-(chloromethyl)-1-fluoro-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium; bis(tetrafluoroboranuide)
SMILES F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Punto de fusión ∽250°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3088
Información de solubilidad Soluble in water,acetonitrile,alcohol,acetone,dimethylformamide,pyridine and dimethylsulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.26
Porcentaje de pureza ≥98%