Learn More
1-Clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano bis(tetrafluoroborato), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10561881 5 g Frasco de vidrio 5 g
10202322 25 g Frasco de vidrio 25 g
11926531 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10561881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291490050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140681-55-6 | C7H14B2ClF9N2 | 354.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140681-55-6
Fórmula molecular C7H14B2ClF9N2
Peso molecular (g/mol) 354.26
Número MDL MFCD00142607
Clave InChI TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
PubChem CID 2724933
Nombre IUPAC 4-(chloromethyl)-1-fluoro-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium; bis(tetrafluoroboranuide)
SMILES F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Punto de fusión 260.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,8562
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hcl,moderately soluble in ch3cn,dmf,slightly soluble in (ch3)2co
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.26
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.