Learn More
1-clorometil-4-ciclohexilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloromethyl-4-cyclohexylnaphthalene |
| CAS | 71109-04-1 |
| Fórmula molecular | C17H19Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(Chloromethyl)-4-cyclohexyl-naphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19Cl/c18-12-14-10-11-16(13-6-2-1-3-7-13)17-9-5-4-8-15(14)17/h4-5,8-11,13H,1-3,6-7,12H2 |
| SMILES | ClCc1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 1-(clorometil)-4-ciclohexilnaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 258.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1175 |