Learn More
1-(clorometil)-3-metilbenceno, TRC
Código de producto. 30353120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353120 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30353120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5878681G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene
CAS 620-19-9
Fórmula molecular C8H9Cl
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Methylbenzyl Choride, m-Xylene, a-chloro- (7CI,8CI), 1-Chloromethyl-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chloromethylbenzene, 3-(Chloromethyl)toluene, 3-Methylbenzyl Chloride, 3-Methylphenylmethyl Chloride, NSC 76592, m-(Chloromethyl)toluene, m-Methylbenzyl chloride, m-Xylyl Chloride, m-Xylyl-a-chloride, a-Chloro-m-xylene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1cccc(CCl)c1
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-3-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 140.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0393
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.