Learn More
1-(Clorometil)-3,5-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Chloromethyl)-3,5-bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)benzene |
| CAS | 103929-85-7 |
| Fórmula molecular | C19H35ClO2Si2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [[5-(Chloromethyl)-1,3-phenylene]bis(oxy)]bis[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H35ClO2Si2/c1-18(2,3)23(7,8)21-16-11-15(14-20)12-17(13-16)22-24(9,10)19(4,5)6/h11-13H,14H2,1-10H3 |
| SMILES | ClCC1=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1 |
| Nombre IUPAC | terc-butil-[3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-(clorometil)fenoxi]-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 387.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.19 |