Learn More
Clorhidrato de 1-clorometil-1H-1,2,4-triazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498655 1 g 1 g
15418665 250 mg 250 miligramos
15408665 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33830.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 84387-61-1 | C3H4ClN3 | 117.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84387-61-1
Fórmula molecular C3H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 117.54
Número MDL MFCD00964947
Clave InChI PXNMFQMREJNQQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3743882
SMILES ClCN1C=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Punto de fusión 138°C to 145°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl, 1-chloro-methyl-1h-1,2,4-triazole
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-1H-1,2,4-triazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride