Learn More
Cloruro de 1-[(clorometoxi)metil]-2-[(hidroxiimino)metil]-piridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium Chloride |
| CAS | 27123-11-1 |
| Fórmula molecular | C8H10Cl2N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-formyl-pyridinium Chloride Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClN2O2.ClH/c9-6-13-7-11-4-2-1-3-8(11)5-10-12;/h1-5H,6-7H2;1H |
| SMILES | [Cl-].ClCOC[N+]=1C=CC=CC1C=NO |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1-((clorometoxi)metil)-2-((hidroxiimino)metil)piridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 237.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.01 |