Learn More
1-Cloroisoquinolina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10688224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10688224 5 g Frasco de vidrio 5 g
10569023 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10688224 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391380050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19493-44-8 | C9H6ClN | 163.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19493-44-8
Fórmula molecular C9H6ClN
Peso molecular (g/mol) 163.61
Número MDL MFCD00024134
Clave InChI MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-isoquinoline, isoquinoline, 1-chloro, chloroisoquinoline, isoquinoline, chloro, 1-chloroisoquinone, 1-chloro isoquinoline, zlchem 1129, pubchem13906, acmc-1bowu, 1-chloroisoquinoline
PubChem CID 140539
Nombre IUPAC 1-cloroisoquinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroisoquinoline
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 31°C to 36°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 274°C to 275°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.61
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Sólido de baja fusión, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloroisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.