Learn More
1-Cloroisoquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354785 1 g 1 g
11364785 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17831.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19493-44-8 | C9H6ClN | 163.604 g/mol
The product has been used in a Mn-catalyzed cross-coupling with aryl- and alkylmagnesium halides. It has also been used in a Pd-catalyzed cross-coupling with heteroaryl boronic acids and esters. Furthermore, it has been used in a homocoupling reaction to yield bis-isoquinoline, each enantiomer of which might be very useful as a chiral ligand for asymmetric synthesis. 1-Chloroisoquinone is used in the preparation of new aminoisoquinolinylurea derivatives which show antiproliferative activity against melanoma cell lines. It can also be applied to the control of storage age and stability of unstable boronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El producto se ha utilizado en un acoplamiento cruzado catalizado por Mn con haluros de arilo y alquilmagnesio. También se ha usado en un acoplamiento cruzado catalizado con ácidos y ésteres heteroarilos borónicos. Además, se ha empleado en una reacción de homoacoplamiento para producir bis-isoquinolina, cada enantiómero de la cual podría ser muy útil como ligando quiral para síntesis asimétrica. La 1-cloroisoquinona está implicada en la preparación de nuevos derivados de aminoisoquinolilurea que muestran actividad antiproliferativa contra las líneas celulares de melanoma. Asimismo, puede aplicarse al control de la edad de almacenamiento y la estabilidad de los ácidos borónicos inestables.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19493-44-8
Fórmula molecular C9H6ClN
Peso molecular (g/mol) 163.604
Número MDL MFCD00024134
Clave InChI MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-isoquinoline, isoquinoline, 1-chloro, chloroisoquinoline, isoquinoline, chloro, 1-chloroisoquinone, 1-chloro isoquinoline, zlchem 1129, pubchem13906, acmc-1bowu, 1-chloroisoquinoline
PubChem CID 140539
Nombre IUPAC 1-cloroisoquinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloroisoquinoline
Punto de fusión 33°C to 35°C
Punto de ebullición 105°C to 108°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 2996
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.61
Porcentaje de pureza 95%