Learn More
1-Cloroisoflurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| CAS | 32778-08-8 |
| Fórmula molecular | C3 H Cl2 F5 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Isoflurane Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-1(2(6,7)8)11-3(5,9)10/h1H |
| SMILES | FC(F)(F)C(Cl)OC(F)(F)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-2-[cloro(difluoro)metoxi]-1,1,1-trifluoroetano |
| Peso molecular (g/mol) | 218.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9325 |