Learn More
Propionato de 1-cloroisobutilo (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloroisobutyl propionate (Technical Grade) |
| CAS | 58304-65-7 |
| Fórmula molecular | C7H13ClO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-methylpropyl Propanoate, 1-Chloro-2-methylpropyl Propionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-4-6(9)10-7(8)5(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(=O)OC(Cl)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Propanoato de (1-cloro-2-metilpropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 164.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0604 |