Learn More
1-clorohexano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Chlorohexane (Hexylchloride) |
| CAS | 544-10-5 |
| Fórmula molecular | C6 H13 Cl |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | Hexane, 1-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Chlorohexane, 1-Hexyl chloride, Hexyl chloride, n-Hexyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-clorohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 120.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0706 |