Learn More
1-clorohexano, TRC
Código de producto. 30351630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30351630 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30351630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3823481MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorohexane (Hexylchloride)
CAS 544-10-5
Fórmula molecular C6 H13 Cl
Cantidad 1 mg
Sinónimo Hexane, 1-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Chlorohexane, 1-Hexyl chloride, Hexyl chloride, n-Hexyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCCl
Nombre IUPAC 1-clorohexano
Peso molecular (g/mol) 120.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0706