Learn More
1-Clorohexano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490477 50 g 50 g
11400487 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22379.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-10-5 | C6H13Cl | 120.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-10-5
Fórmula molecular C6H13Cl
Peso molecular (g/mol) 120.62
Número MDL MFCD00001018
Clave InChI MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorohexane, hexyl chloride, hexane, 1-chloro, n-hexyl chloride, 1-chloro-hexane, hexane, chloro, unii-r5l7i6o9nw, r5l7i6o9nw, triisobutenyl chloride, hexylchloride
PubChem CID 10992
Nombre IUPAC 1-clorohexano
SMILES CCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorohexane
Punto de fusión -94°C
Punto de ebullición 132°C to 134°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)5Cl
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731289
Índice Merck 14,2144
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.62
Porcentaje de pureza 96%