Learn More
1-clorohexano, 95%
Código de producto. 10186793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10186793 500 g Frasco de vidrio 500 g
10147370 5 g Frasco de vidrio 5 g
10157370 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10186793 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404645000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 544-10-5 | C6H13Cl | 120,62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-10-5
Fórmula molecular C6H13Cl
Peso molecular (g/mol) 120.62
Número MDL MFCD00001018
Clave InChI MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorohexane, hexyl chloride, hexane, 1-chloro, n-hexyl chloride, 1-chloro-hexane, hexane, chloro, unii-r5l7i6o9nw, r5l7i6o9nw, triisobutenyl chloride, hexylchloride
PubChem CID 10992
Nombre IUPAC 1-clorohexano
SMILES CCCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-chlorohexane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 135.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5Cl
Índice de refracción 1.4189 to 1.4209
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 143
Índice Merck 15, 2145
Gravedad específica 0.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.62
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chlorohexane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación