Learn More
1-clorohexan-2-ona, TRC
Código de producto. 30351847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30351847 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30351847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC61106850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Chlorohexan-2-one
CAS 20261-68-1
Fórmula molecular C6 H11 Cl O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Butyl chloromethyl ketone, Chloromethyl butyl ketone, NSC 105286
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO/c1-2-3-4-6(8)5-7/h2-5H2,1H3
SMILES CCCCC(=O)CCl
Nombre IUPAC 1-clorohexan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 134.604
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.05
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.