Learn More
1-clorohexan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chlorohexan-2-one |
| CAS | 20261-68-1 |
| Fórmula molecular | C6 H11 Cl O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Butyl chloromethyl ketone, Chloromethyl butyl ketone, NSC 105286 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11ClO/c1-2-3-4-6(8)5-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 1-clorohexan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 134.604 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.05 |